missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroxine Antibody (T4YCH), Novus Biologicals™

Código de producto. 18773174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18773174 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773174

Marca: Novus Biologicals NBP1786040.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thyroxine Monoclonal specifically detects Thyroxine in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T4 Thyroxine
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA)
Clasificación Monoclonal
Clon T4YCH
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Thyroxine-BSA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Chemical.
Especies diana Other
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.