Learn More
Thyrotropin Releasing Hormone Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18603982 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18603982 0.02 mL 0.02 ml
18695562 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18603982
Marca: Novus Biologicals NBP2952440.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Thyrotropin Releasing Hormone Polyclonal antibody specifically detects Thyrotropin Releasing Hormone in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thyrotropin Releasing Hormone
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC125964, MGC125965, prothyroliberin, thyrotropin-releasing hormone
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 25-230 of human Thyrotropin Releasing Hormone (NP_009048.1). QPEAAQQEAVTAAEHPGLDDFLRQVERLLFLRENIQRLQGDQGEHSASQIFQSDWLSKRQHPGKREEEEEEGVEEEEEEEGGAVGPHKRQHPGRREDEASWSVDVTQHKRQHPGRRSPWLAYAVPKRQHPGRRLADPKAQRSWEEEEEEEEREEDLMPEKRQHPGKRALGGPCGPQGAYGQAGLLLGLLDDLSRSQGAEEKRQHPG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7200
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG