missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid receptor-interacting protein 13 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18083799 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18083799 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18083799

Marca: Novus Biologicals NBP297950C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Thyroid receptor-interacting protein 13 Polyclonal specifically detects Thyroid receptor-interacting protein 13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroid receptor-interacting protein 13
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 16E1BP, 16E1-BP, HPV16 E1 protein binding protein, Human papillomavirus type 16 E1 protein-binding protein, thyroid hormone receptor interactor 13HPV16 E1 protein-binding protein, thyroid receptor interacting protein 13, thyroid receptor-interacting protein 13, TR-interacting protein 13, TRIP-13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Thyroid receptor-interacting protein 13 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9319
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.