Learn More
Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/7088R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18657304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18657304 20 μg 20 microgramos
18680244 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18657304
Marca: Novus Biologicals NBP32026820ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thyroid Peroxidase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPO/7088R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 600-900) (Exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ