missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/7088R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18641945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18641945 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18641945 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321049F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroid Peroxidase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPO/7088R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 600-900) (Exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7173
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.