missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/1922), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219907 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18219907 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18219907 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279923AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thyroid Peroxidase Monoclonal specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroid Peroxidase
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPO/1922
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Símbolos de los genes TPO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 685-804) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07202)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Thyroperoxidase (TPO) is a 933-amino acid, type I transmembrane glycoprotein that plays a key role in thyroid gland function and autoimmunity. It is present as a dimer on the apical surface of thyroid follicular cells. TPO functions in the iodination of tyrosine residues in thyroglobulin and phenoxy-ester formation between pairs of iodinated tyrosines to generate the thyroid hormones, thyroxine and triiodothyronine. Mutations in this gene are associated with several disorders of thyroid hormonogenesis, including congenital hypothyroidism, congenital goiter, and thyroid hormone organification defect IIA. Malignant thyroid tumors exhibit an anomaly in TPO resulting in lower affinity for anti-TPO. This antibody may aid in the differentiation between benign and malignant thyroid tumors.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.