Learn More
Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/1922), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Thyroid Peroxidase Monoclonal specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Thyroid Peroxidase |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TPO/1922 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 |
| Símbolos de los genes | TPO |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |