missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid Peroxidase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200048096 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18497470 25ul 25 microlitros
18228525 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18497470

Marca: Novus Biologicals NBP18067025ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Thyroid Peroxidase Polyclonal specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroid Peroxidase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P07202
Alias de gen EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Símbolos de los genes TPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RELEKHSLSRVICDNTGLTRVPMDAFQVGKFPEDFESCDSITGMNLEAWRETFPQDDKCGFPESVENGDFVHCEESGRRVLVYSCRHGYELQGREQLTCTQEGWDFQPPLCKDVNECADGA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7173
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.