missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroglobulin Antibody (TGB/1968R), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594451 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18594451 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594451

Marca: Novus Biologicals NBP308269C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TGB/1968R
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Thyroglobulin protein (Uniprot: P01266)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.