missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroglobulin Antibody (SPM221), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18752941 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18752941 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18752941 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234748MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM221
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thyroid follicular cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.