missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroglobulin Antibody (2H11), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18151302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18151302 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18151302

Marca: Novus Biologicals NBP233070PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thyroglobulin Monoclonal specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2H11
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000
Alias de gen AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Símbolos de los genes TG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thyroid follicular cells were used as immunogen to generate the antibody.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especificidad de la prueba monoclonal antibody 2H11 reacts with a partially defined epitope of human thyroglobulin. This epitope is different form the epitope recognized by monoclonal antibody 6E1. Thyroglobulin is a 660kDa dimeric pre-protein with multiple glycosylation sites. It is produced by and processed within the thyroid gland to produce the hormone thyroxine and triiodothyronine. Prior to forming dimers, thyroglobulin monomers undergo conformational maturation in the endoplasmic reticulation. The vast majority of follicular carcinomas of the thyroid will give positive immunoreactivity for anti-thyroglobulin even though sometimes only focally. Poorly differentiated carcinomas of the thyroid are frequently anti-thyroglobulin negative. Adenocarcinomas of other-than-thyroid origin do not react with this antibody. This antibody is useful in identification of thyroid carcinoma of the papillary and follicular types. Presence of thyroglobulin in metastatic lesions establishes the thyroid origin of tumor. Anti-thyroglobulin, combined with anti-calcitonin, can identify medullary carcinomas of the thyroid. Furthermore, anti-thyroglobulin, combined with anti-TTF1, can be a reliable marker to differentiate between primary thyroid and lung neoplasms.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.