missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THYN1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 650
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18588142 0.1 mL, DyLight 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298501C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

THYN1 Polyclonal antibody specifically detects THYN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno THYN1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HSPC144, MDS012, MGC12187, THY28KD, THY28MY105, thymocyte nuclear protein 1, Thymocyte protein Thy28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human THYN1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29087
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.