missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymosin alpha 1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18072624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18072624 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18072624

Marca: Novus Biologicals NBP136979

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Thymosin alpha 1 Polyclonal specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thymosin alpha 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 3.75 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA Detection limit 1:1000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001092755.1
Alias de gen alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA
Símbolos de los genes PTMA
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-DVDTKKQKTDEDD corresponding to C-Terminus according to NP_001092755.1, NP_002814.3.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5757
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_001092755.1; NP_002814.3).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.