missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymine Dimer Antibody (H3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18736913 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18736913 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18736913 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thymine Dimer Monoclonal antibody specifically detects Thymine Dimer in Human, Nonspecies specific, Chicken samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot, In Situ Hybridization (ISH).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thymine Dimer
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Dot Blot, Southern Blot
Clasificación Monoclonal
Clon H3
Concentración 2.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Dot Blot 0.5-1 ug/ml, Southern Blot 0.5-1 ug/ml
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno tetra nucleotide containing cyclobutane thymine dimer (GTTG) conjugated to chicken gamma globulin.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Monoclonal Anti-Thymine Dimer reacts specifically with the (5'-6') cyclobutane type of homothymine or thyminecytosine heterodimers. The antibody reacts with thymine dimers in single-stranded DNA, and has a lower affinity for the dimer in short oligonucleotides (a tail of minimum 10-20 thymine residues is required for efficient labeling of oligonucleotide probes). The product enables a sensitive and non-radioactive method for labeling, detection, and quantification of DNA fragments using ELISA, competitive ELISA, immunocytochemistry (laser-scan microscopy) and Southern immunoblotting.
Especies diana Human, Non-species specific, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.