missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidylate Synthase Antibody (TYMS/1884), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585005 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585005 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585005 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308882UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Thymidylate Synthase Monoclonal antibody specifically detects Thymidylate Synthase in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Thymidylate Synthase
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TYMS/1884
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.1.1.45, HsT422, MGC88736, thymidylate synthase, thymidylate synthetase, TMSTsase, TSase, TSHST422
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human thymidylate synthase protein fragment (around aa 60-174) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04818)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Transcription Factors and Regulators, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7298
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.