missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidine Kinase 1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18776600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18776600 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18776600 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10060644C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Thymidine Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymidine Kinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thymidine Kinase 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.1.21, thymidine kinase 1 soluble isoform, thymidine kinase 1, soluble, thymidine kinase, cytosolic, thymidine kinase-1, TK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 205 and 234 of human thymidine kinase 1 using the numbering given in entry NP_003249.1 (GeneID 7083).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7083
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.