missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidine glycol Antibody (B29), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18590376 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590376

Marca: Novus Biologicals NBP311041AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thymidine glycol Monoclonal antibody specifically detects Thymidine glycol in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thymidine glycol
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B29
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución ELISA, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 32645-65-1, 5,6-dihydro-5,6-dihydroxythymidine, 5,6-dihydroxy-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydroxy-5,6-dihydrothymidine, THD glycol, Thymidine glycol, Thymidine, 5,6-dihydro-5,6-dihydroxy-
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Thymidine glycol polymer
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.