Learn More
Óxido de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050242
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363348 2 g 2 g
11353348 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036279.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-44-1
Fórmula molecular O3Tm2
Peso molecular (g/mol) 385.87
Número MDL MFCD00011285
Clave InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) oxide
Punto de fusión 2425°C
Color Verde
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Tm2O3
Índice Merck 14,9394
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.87
Porcentaje de pureza 99.9%