Learn More
Bromuro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11353568 1 g 1 g
11343568 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11353568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14456-51-0
Fórmula molecular Br3Tm
Peso molecular (g/mol) 408.646
Número MDL MFCD00050138
Clave InChI HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
Nombre IUPAC tulio(3+);tribromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1440°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) bromide
Punto de fusión 952°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.66
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic