Learn More
THSD4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18681622 0.02 mL 0.02 ml
18678432 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18681622 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2942530.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
THSD4 Polyclonal antibody specifically detects THSD4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno THSD4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ADAMTSL6, EC 3.4.24.14, EC 4.2.1.2, FLJ13710, FVSY9334, PRO34005, thrombospondin type-1 domain-containing protein 4, thrombospondin, type I, domain containing 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-700 of human THSD4 (NP_079093.2). AEGPTNEILDVYMIHQQPNPGVHYEYVIMGTNAISPQVPPHRRPGEPFNGQMVTEGRSQEEGEQKGRNEEKEDLRGEAPEMFTSESAQTFPVRHPDRFSPHRPDNLVPPAPQPPRRSRDHNWKQLGTTECSTTCGKGSQYPIFRCVHRSTHEEAPESYCDSSMKPTPEEEPCNIFPCPAFWDIGEWSECSKTCGLGMQHRQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79875
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG