missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Thrombomodulin/BDCA-3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | THBD/8188R |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Thrombomodulin/BDCA-3 protein |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?