missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thrombomodulin/BDCA-3 Antibody (THBD/8188R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18642394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18642394 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18642394

Marca: Novus Biologicals NBP321031

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin/BDCA-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon THBD/8188R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Thrombomodulin/BDCA-3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.