missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thrombomodulin/BDCA-3 Antibody (SR1034), Novus Biologicals™

Código de producto. 18691954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18691954 100 μg 100 microlitros
18646084 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18691954 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322533100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin/BDCA-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR1034
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Thrombomodulin/BDCA-3 (Uniprot #: P15306)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.