missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thrombomodulin/BDCA-3 Antibody (501733), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593978 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593978 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593978 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3947W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin/BDCA-3
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 501733
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Thrombomodulin/BDCA-3, Ala19-Ser515, Accession # P07204(Val473)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.