missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioredoxin-2 Rabbit anti-Human, Clone: 1, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7194380 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18242837 50 μg 50 microlitros
18223678 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18242837

Marca: Novus Biologicals NBP29012250UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Thioredoxin-2 Monoclonal specifically detects Thioredoxin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thioredoxin-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen mitochondrial thioredoxin, MTRX, MT-TRX, thioredoxin 2, thioredoxin, mitochondrial, thioredoxin-2, TRX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Thioredoxin-2 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25828
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.