missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioredoxin-2 Antibody (1B1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18222700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18222700 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18222700

Marca: Novus Biologicals NBP259463AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thioredoxin-2 Monoclonal antibody specifically detects Thioredoxin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thioredoxin-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen mitochondrial thioredoxin, MTRX, MT-TRX, thioredoxin 2, thioredoxin, mitochondrial, thioredoxin-2, TRX2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Thioredoxin2 (60-166aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25828
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.