Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Código de producto. p-7075424
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Densidad de los poros:
0,15 x 106
0,6 x 106
0,6 x 106cm2
1 x 108
1 x 108cm2
2 x 106
2 x 106cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Densidad de los poros unitSize
10689094 3 μm 6 0,6 x 106cm2 paquete de 24
10607184 0,4 μm 6 1 x 108cm2 paquete de 24
10053823 3 μm 24 2 x 106cm2 paquete de 48
10277463 0,4 μm 24 1 x 108cm2 paquete de 48
10093533 0,4 μm 12 2 x 106cm2 paquete de 48
10358623 0,4 μm 12 1 x 108 paquete de 48
10044063 1,0 μm 12 2 x 106 paquete de 48
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 106 paquete de 48
10742394 3,0 μm 12 2 x 106 48 PCS
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 106 paquete de 48
10443845 1,0 μm 24 2 x 106 paquete de 48
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 106 paquete de 48
10679094 1,0 μm 6 2 x 106 paquete de 24
10257033 3,0 μm 6 2 x 106 paquete de 24
14 options
Código de producto. 10689094
Marca: Greiner Bio-One 657630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Herramientas de investigación para estudios de transporte, cocultivo, migración e invasión. Los insertos para cultivo de tejidos Greriner Bio-One ThinCert™ proporcionan una mejor adhesión celular a través del tratamiento de superficie física (TC).
  • Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
  • La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
  • Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
  • La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
  • Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Carcasa de poliestireno con membrana de poro capilar de PET sellada
Densidad de los poros 0,6 x 106cm2
Tamaño de poro 3 μm
N.° de pocillos 6