Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Descripción
- Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
- La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
- Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
- La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
- Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 33,6mm2 |
| Material | Poliestireno |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,1-0,35 ml |
| Densidad de los poros | 0,6 x 106 |
| Tamaño de poro | 3,0 μm |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 24 |