Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Herramientas de investigación para estudios de transporte, cocultivo, migración e invasión. Los insertos para cultivo de tejidos Greriner Bio-One ThinCert™ proporcionan una mejor adhesión celular a través del tratamiento de superficie física (TC).
Marca:  Greiner Bio-One 657610
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10679094
  • 403.00€ / paquete de 24
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
  • La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
  • Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
  • La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
  • Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
452,4mm2
2,0-4,15 ml
1,0 μm
6
Poliestireno
2 x 106
Estéril