Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Densidad de los poros:
0,15 x 106
0,6 x 106
0,6 x 106cm2
1 x 108
1 x 108cm2
2 x 106
2 x 106cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
- Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
- La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
- Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
- La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
- Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 113,1mm2 |
| Material | Poliestireno |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,3-1,0 ml |
| Densidad de los poros | 0,6 x 106 |
| Tamaño de poro | 3,0 μm |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 12 |