Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño de poro:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Densidad de los poros:
0,15 x 106
0,6 x 106
0,6 x 106cm2
1 x 108
1 x 108cm2
2 x 106
2 x 106cm2
missing translation for 'unitSize'
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Description
- Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
- La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
- Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
- La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
- Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Specifications
Specifications
| Área de cultivo | 113,1mm2 |
| Material | Poliestireno |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,3-1,0 ml |
| Densidad de los poros | 2 x 106 |
| Tamaño de poro | 1,0 μm |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 12 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction