Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Descripción
- Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
- La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
- Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
- La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
- Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Carcasa de poliestireno con membrana de poro capilar de PET sellada |
| Densidad de los poros | 2 x 106cm2 |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| N.° de pocillos | 24 |