Learn More
Tiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.50€ - 308.00€
CAS | 288-47-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H3NS |
Peso molecular (g/mol) | 85.12 |
Número MDL | MFCD00005315 |
Clave InChI | FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium |
PubChem CID | 9256 |
ChEBI | CHEBI:43732 |
Nombre IUPAC | 1,3-tiazol |
SMILES | S1C=CN=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10438730
|
Thermo Scientific Acros
166130010 |
1 g | Frasco de vidrio |
37.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021890
|
Thermo Scientific Acros
166130050 |
5 g | Frasco de vidrio |
96.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10679853
|
Thermo Scientific Acros
166130250 |
25 g | Frasco de vidrio |
308.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
288-47-1 | |
85.12 | |
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N | |
9256 | |
1,3-tiazol |
C3H3NS | |
MFCD00005315 | |
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium | |
CHEBI:43732 | |
S1C=CN=C1 |
Spezifikation
Thiazole | |
De incoloro a amarillo | |
117.0°C to 118.0°C | |
Auténtico | |
C3H3NS | |
MFCD00005315 | |
15, 9459 | |
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium | |
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-tiazol | |
9256 | |
85.12 | |
Líquido |
288-47-1 | |
1.1980g/mL | |
26°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.5365 to 1.5395 | |
27, 15 | |
1.198 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
S1C=CN=C1 | |
85.12 | |
CHEBI:43732 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 206-021-3
- Thiazole
Signalwort
- Atención
Gefahrenkategorie
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
Gefahrenhinweis
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only