Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner sin división
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092049
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Aguja de 50 mm | |
5/paq. | |
5 mm | |
GC Trace y Focus de Thermo Scientific |
Revestimiento de entrada para GC, FocusLiner sin divisiones | |
105 mm | |
8 mm |