Learn More
Invitrogen™ Human VCAM-1 Recombinant Protein
Código de producto. 11569061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
11569061 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 11569061
Marca: Invitrogen™ RP75751
Recombinant Protein
This product contains a purified 674 amino acid fragment (aa25-698) corresponding to the mature extracellular VCAM protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P19320
Concentración 0.113 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, Western Blot
Formulación tris HCl with 50% glycerol, 5 mM EDTA and no preservative; pH 8
ID de gen (Entrez) 7412
Nombre Human VCAM-1
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli
Inmunógeno N/A
Estado normativo RUO
Alias de gen adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
Nombre común VCAM-1 (CD106)
Símbolo de gen VCAM1
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Amino acids Phe25-Glu698 containing an N-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions