Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ Javelin™ de sílice
Las columnas protectoras Javelin ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
Marca: Thermo Scientific™ 30005-024006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida de sílice
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Especificaciones
5 µm | |
20 mm | |
4 mm |