Learn More
Thermo Scientific™ GLP Compliance Services for Plasma Blast Freezer
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Información de OQ sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Apertura de puerta, fallo de alimentación, alarmas de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Congelador de aire forzado Thermo Scientific con Thermo Scientific XBF |
| Descripción | La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. |
| Tipo de producto | Servicios de conformidad con GLP para congeladores de plasma de aire forzado |
| Ubicación | Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |
| Incluye | Incluye desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ |