Learn More
Thermo Scientific™ GLP Compliance Services for Biological Safety Cabinets
Código de producto. p-3704607
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Documentación y servicios GLP para cabinas de seguridad biológica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15576219 Documentación y servicios GLP para cabinas de seguridad biológica cada uno
1 options
Código de producto. 15576219 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor IOQPCKE89003610
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todas las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific y con el servicio de validación de cabinas de flujo laminar para Thermo Scientific: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, serie 1500 A2, serie 1300 A2
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Fuga de filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo de flujo de aire, KI-DISCUS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific, incluidos los productos Thermo Scientific: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, serie 1500 A2, serie 1300 A2
Descripción La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, fugas del filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo del flujo de aire, prueba de KI-DISCUS.
Tipo de producto Documentación y servicios GLP para cabinas de seguridad biológica
Ubicación Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Incluye Incluye desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ.