Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in para ácidos BetaMax
Ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de las columnas
Marca:  Thermo Scientific™ 95205-012101
Código de producto. 11502871
  • 453.90€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Requires : Soporte Thermo Scientific Uniguard de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Descripción
Descripción
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatible con soportes Thermo Scientific Uniguard de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida para ácidos BetaMax
  • Diseñada para analitos ácidos
  • Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
  • Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
10 mm
2,1 mm