Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack de recarga ART™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4261872
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Código de producto. 12637696
Marca: Thermo Scientific™ 2779RI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga la precisión que espera de las muestras de su pipeta siempre con las puntas de pipeta estériles.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Los insertos de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento
  • Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
  • Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 1000 L, con filtro, estéril, recarga
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Modelo 1000 L
Longitud (imperial) 3,39 in
Longitud (métrico) 8,61 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Universal
Código de color Azul
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS LiteTouch
Línea de productos SoftFit L