Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro en rack de recarga ART™
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 μL
200 μL
300 μl
1000 μL
1200 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 768
paquete de 960
Descripción
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Los insertos de recarga son una opción de embalaje respetuosa con el medio ambiente que reduce los residuos plásticos y el espacio de almacenamiento
- Compatible con gradillas vacías SoftFit L.
- Los insertos codificados por colores permiten identificar rápidamente el volumen de la punta
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20 L, cojn filtro, estéril, recarga |
| Volumen (métrico) | 20 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Modelo | 20 |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 4,86 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
| Formato | Recarga |
| Mostrar más |