Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, B-424
Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica Brady™ están fabricadas de papel de uso general (B-424).
Marca: Brady™ 030135
Detalles adicionales : Peso : 0.99790kg
Descripción
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Fabricadas con papel de contraste y resistente a manchas
Especificaciones
Series de cinta recomendadas: R4300; R4500; R6100 | |
Blanco | |
Rollo | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Impresora de etiquetas BBP™81; serie IP™; impresoras de la serie PR Plus | |
3000/Paq. | |
76,2 x 25,4 mm (An x Al) | |
0,0035 in | |
28,58 mm | |
3 in | |
1 in |
Caucho, Permanente | |
Mate | |
Papel (B-424) | |
Identificación general e industrial | |
1 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +50 °C | |
0,089 mm | |
25,40 x 76,20 mm | |
76,2 mm | |
25,4 mm |