Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita TheraPure™ Bz dA
La fosforamidita Bz dA TheraPure™ es una fosforamidita que contiene 5' DMT y la nucleósido desoxiadenosina (dA) con protección de base de benzoílo (Bz), para su uso en síntesis de oligonucleótidos.
Marca:  Thermo Scientific™ 27-2030-75
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15658435
  • 890.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Bz-dA CEP es una fosforamidita que contiene 5′ DMT y la nucleósido desoxiadenosina (dA) con protección de base de benzoílo (Bz), para su uso en síntesis de oligonucleótidos.
  • Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN.
  • Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa.
  • Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido.
  • La marca comercial TheraPure señala un nivel más alto de pureza de fosforamiditas, desarrollada con la mayor rigurosidad de los análisis de alta definición y los perfiles de impurezas estrictamente controlados.Ideal para cualquier aplicación terapéutica.
  • Características:
    • Nombre químico completo:5′-O-(4,4′-dimetoxitritilo)-N6-benzoilo-2′-deoxiadenosina-3′-O-[(2-cianoetilo)-(N,N-diisopropilo)]-fosforamidita
    • Fórmula molecular:C47H52N7O7P
    • Base: dA
    • Protección de base:Bz
    • Peso de la fórmula:857,95 g/mol
    • Número de CAS:98796-53-3
    • Pureza de HPLC:≥99 %; impureza M-11 ≤0,01 %; impureza crítica individual ≤0,3 %; presencia de impurezas dC, dG o T ≤0,03 %
    • Pureza de RMN de 31P:≥99 %; suma de picos no primarios a 140-152 ppm:≤0,3 %; sin picos por encima de 170 ppm; impurezas HMT (∼146 ppm):≤0,10 %
Especificaciones
Especificaciones
5′-O-(4,4′-dimetoxitritilo)-N6-benzoilo-2′-deoxiadenosina-3′-O-[(2-cianoetilo)-(N,N-diisopropilo)]-fosforamidita
857,95 g/mol
≥ 99%
100 g