missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Themis Antibody (719945) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18666143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666143 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666143 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6816B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Themis Monoclonal antibody specifically detects Themis in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Themis
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 719945
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen bA325O24.3, bA325O24.4, C6orf190, C6orf207, FLJ40584, GASP, GRB2-associated protein, MGC163388, protein THEMIS, signaling phosphoprotein specific for T cells, thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, thymocyte-expressed molecule involved in selection, TSEPA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Themis, Lys122-Lys237, Accession # Q8BGW0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387357
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.