missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Themis Antibody (701010), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554086 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18554086 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18554086 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6929I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Themis Monoclonal antibody specifically detects Themis in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Themis
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 701010
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA325O24.3, bA325O24.4, C6orf190, C6orf207, FLJ40584, GASP, GRB2-associated protein, MGC163388, protein THEMIS, signaling phosphoprotein specific for T cells, thymocyte selection associated, thymocyte selection pathway associated, thymocyte-expressed molecule involved in selection, TSEPA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Themis, Ala2-Pro282, Accession # Q8N1K5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387357
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.