Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/7240), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18685004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18685004 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18685004
Marca: Novus Biologicals NBP324126PCP
Mouse Monoclonal Antibody
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TGF-beta
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TGFB/7240
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG