missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta Antibody (1D11.16.8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18720322 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18720322 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18720322 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245137MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Hamster, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 1D11.16.8
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA, ELISA Capture (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine bone-derived TGF-beta 1 and TGF-beta 2
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7040
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.