missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta 3 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
211.00€ - 1810.00€
Especificaciones
| Antígeno | TGF-beta 3 |
|---|---|
| Clon | 44922 |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18712568
![]() |
R&D Systems
MAB643-SP |
25 μg |
211.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18710958
![]() |
R&D Systems
MAB643-100 |
100 μg |
463.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18762829
![]() |
R&D Systems
MAB643-500 |
500 μg |
1810.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TGF-beta 3 Monoclonal specifically detects TGF-beta 3 in Multi-Species samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Especificaciones
| TGF-beta 3 | |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Multi-species | |
| NP_003230.1 | |
| 7043 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TGF-beta 3 Ala301-Ser412 (Tyr340Phe) Accession # NP_003230.1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects TGF-beta 3 from multiple species in ELISAs and Western blots. In ELISAs, does not cross-react with recombinant human (rh) TGF-beta 1or rhTGF-beta 2. |
| 44922 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 | |
| TGFB3 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto