missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 3 Antibody (Brigham and Womens anti-LAP), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153118 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153118 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153118

Marca: Novus Biologicals NBP328029CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TGF-beta 3 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta 3
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Brigham and Womens anti-LAP
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Especie del huésped Human
Inmunógeno LAP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7043
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.