missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 1 Antibody (1018746) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18530987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18530987 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18530987 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10502L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta 1 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta 1
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1018746
Conjugado DyLight 550
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta, TGFB, TGFbeta, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human TGF-beta 1 protein, Ala279-Ser390, Accession # P01137
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Asthma, Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7040
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.